Fontos dokumentumok
Z547646
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kapacitás
15 mL
lemezátmérő
20 mm
pórusméret
25-50 μm porosity
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)