Fontos dokumentumok
SYNF752475C
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm, porosity: coarse
Szinonimák:
Synthware F752475C, fritted glass funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.51
pórusméret:
40-60 μm
lemezátmérő:
24 mm
lemez külső átmérő:
75 mm
gyártó/kereskedő neve:
Synthware F752475C
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F752475C
lemezátmérő
24 mm
lemez külső átmérő
75 mm
pórusméret
40-60 μm
Általános leírás
O.D. of disc is 24 mm.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)