Fontos dokumentumok
Z547735
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kapacitás
30 mL
lemezátmérő
30 mm
pórusméret
10-20 μm porosity
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)