Fontos dokumentumok
Z530433
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head
Joints: ST/NS 14/20 (3), thermometer joint: ST/NS 10/18
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (3)
merítési mélység
50 mm
Általános leírás
Claisen adapter with a thermometer joint. Male side-arm drip-tip joint.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)