Fontos dokumentumok
SYNA551922
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 19/22
Szinonimák:
Synthware A551922, cow distillation adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS19/22
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A551922
Related Categories
Általános leírás
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Egyéb megjegyzések
includes only the top part
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)