Fontos dokumentumok
SYNA351420
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20, side joint: 14/20, side arm angle: 75 deg
Szinonimák:
Synthware A351420, adapter, sidearm adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS14/20
side joint: 14/20
joint: ST/NS top14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A351420
Általános leírás
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)