Z175714
Aldrich® Oldershaw distilling column
no. of plates: 10
, I.D. × O.D. 28 mm × 64 mm, Joints: ST/NS 29/42 (2)
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Csatlakozó
Joints: ST/NS29/42 (2)
belső átmérő × külső átmérő
28 mm × 64 mm
oszlopméret
~495 mm
Related Categories
Általános leírás
Vacuum-jacketed, strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. Consists of a series of sealed-in, perforated plates, each of which has a drain tube to direct condensed distillate to next lower plate and a weir to maintain uniform liquid level.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)