Fontos dokumentumok
SYNA351922
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22, side joint: 19/22, side arm angle: 75 deg
Szinonimák:
Synthware A351922, vacuum adapter, distillation adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS19/22
side joint: 19/22
joint: ST/NS top19/22
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A351922
Általános leírás
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)