Merck
Z252263
Kimax® centrifuge tube, oil and weathering
capacity 100 mL
Szinonimák:
45241-100, Centrifuge Tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass
Jellemzők
RCF 800 × g
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 45241
külső átmérő × H
37 mm × 200 mm
kapacitás
100 mL
Általános leírás
Used in the determination of residues in Liquefied Petroleum (LP) gases, ASTM Method D2158. Certified "to contain". Scale and legend are durable white ceramic enamel.
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)