Merck
Z514934
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Szinonimák:
45550-15
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.11
Jellemzők
Holds 15 mL tubes
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 45550-15
Kimble®
technika/technikák
centrifugation: suitable
Alkalmazás
15mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)