Fontos dokumentumok
Z136085
Bel-Bulb pipettor
vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
vinyl bulb
Jellemzők
fits 6-8 mm pipettes
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37887-0000
H × átmérő
70 mm × 5 mm
Általános leírás
Flexible vinyl bulb. A soft tapered chuck allows bulb to be held against pipette for suctioning.
Jogi információk
Bel-Bulb is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)