Fontos dokumentumok
Z507768
Sigma-Aldrich
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 500 ‑ 2000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Jellemzők
fits flask 500 ‑ 2000 mL
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 720403
külső átmérő × H
7 mm × 250 mm
pórusméret
145-174 μm porosity (A)
Általános leírás
Fit #7 Ace-Thred
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)