Fontos dokumentumok
Z507679
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 4-8 μm (E)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 943525
külső átmérő × H
7 mm × 135 mm
pórusméret
4-8 μm porosity (E)
Alkalmazás
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)