Fontos dokumentumok
Z507660
Sigma-Aldrich
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 25-50 μm (C)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 943523
külső átmérő × H
7 mm × 135 mm
pórusméret
25-50 μm porosity (C)
Alkalmazás
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)