Fontos dokumentumok
SYNF271018M
Synthware fritted gas dispersion tube with 15 degree angle
disc diam. 10 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Szinonimák:
Synthware F271018M, glass gas dispersion tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F271018M
lemezátmérő
10 mm
szár külső átmérő × H
8 mm × 150 mm
Általános leírás
The 15° angle permits tube to be inserted into vessels where a large opening is not available. Stem is 8 mm O.D. × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)