Fontos dokumentumok
Z507776
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 3000 ‑ 5000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Jellemzők
fits flask 3000 ‑ 5000 mL
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 720407
külső átmérő × H
7 mm × 330 mm
pórusméret
145-174 μm porosity (A)
Általános leírás
Fit #7 Ace-Thred
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)