Fontos dokumentumok
Z275301
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 100
Szinonimák:
Viscosity Measurement Device, Viscosity Tube
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
PB.36
méret
100
leírás
constant ~ 0.015 cSt/s
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 798839
viszkozitásmérési tartomány
3-15 cSt
Általános leírás
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)