Z326038
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, cotton plug
capacity 1 mL, blue graduations
About This Item
Javasolt termékek
material
AR-Glas®
grade
with enlarged suction tube for cotton plugs
Jellemzők
calibrated to deliver (TD, EX)
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.01 mL
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
BRAND 27306
mérési tartomány
accuracy: 0.01 mL
kapacitás
1 mL
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.