Fontos dokumentumok
Z303550
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29, side joint: ST/NS 19/26
Szinonimák:
FR500/3S/22A
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Csatlakozó
center joint: ST/NS24/29
side joint: ST/NS19/26
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Quickfit FR500/3S/22A
elérhetőség
not available in USA and Canada
H
150 mm
kapacitás
500 mL
Általános leírás
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)