Fontos dokumentumok
Z303623
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
Szinonimák:
FR250/3S/22P
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Csatlakozó
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Quickfit FR250/3S/22P
elérhetőség
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
H
130 mm
kapacitás
250 mL
Általános leírás
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)