Fontos dokumentumok
Z418692
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
case of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
250 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)