Fontos dokumentumok
Z303534
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29, side joint: ST/NS 19/26
Szinonimák:
FR250/3S/22A
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Csatlakozó
center joint: ST/NS24/29
side joint: ST/NS19/26
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Quickfit FR250/3S/22A
elérhetőség
not available in USA and Canada
H
130 mm
kapacitás
250 mL
Általános leírás
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Tulajdonságok és előnyök
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Flasks have a vertical centre neck and two angled side necks with interchangeable conical ground joints
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)