Fontos dokumentumok
Z561487
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-250 °C, L 325 mm, immersion L 25 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.79
Csatlakozó
joint ST/NS10/30
leírás
spirit-filled
Jellemzők
subdivision 1.0 °C
gyártó/kereskedő neve
Thermco Products, Inc.
hőmérséklet-mérési tartomány
-10-250 °C
Hosszúság
325 mm
Related Categories
Jogi információk
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)