Merck
Z284262
Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars
size 1 in. × 3/8 in.
Szinonimák:
Stirbar, Stirring Bar, glass Stir Bar
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
Anyagok
cylindrical
round glass coated
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37101-0001
Hosszúság
25.4 mm
Átmérő
9.5 mm
méret
1 in. × 3/8 in.
Általános leírás
  • Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars are manufactured from Type I borosilicate glass.
  • Ideal for use in applications requiring high temperature up to 274°C (525°F).
  • The smooth Pyrex®glass coating ensures easy cleaning and offers “zero absorption” thus preventing cross-contamination of samples.
  • Autoclavable.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)