Fontos dokumentumok
29458-U
Supelco
Replacement Thermogreen LB-2 Septa for SCV Valve
pkg of 10 ea
Szinonimák:
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
kiszerelés
pkg of 10 ea
technika/technikák
whole air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
configured for gas sampling bags with Screw Cap Valve (SCV)
Általános leírás
An improved version over the original Thermogreen LB-1 septa.
  • Extremely low bleed over a wide range of inlet temperatures (100 °C to 350 °C)
  • Already conditioned, ready to use
  • Easier needle penetration and high puncture tolerance (ideal for autosamplers)
  • Rubber formulation exclusive to Supelco
Jogi információk
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)