Z263192
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 8 oz (250 mL), clear, vinyl flat liner, white polypropylene cap
Szinonimák:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Javasolt termékek
material
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
kupakméret
58-400
Csatlakozó
Joints threaded neck (58-400)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
with cap
with cap
kiszerelés
pkg of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W216925
kapacitás
8 oz (250 mL)
átmérő × Ma
63 mm × 110 mm
szín
clear
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)