Fontos dokumentumok
Z169056
Micrometer
Imperial
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
NB.79
Jellemzők
subdivision 0.001 in.
kiszerelés
pack of 1 ea
mérési tartomány
0-1 in.
0-25 mm
Általános leírás
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)