Fontos dokumentumok
CLS3140170
Pyrex® crystallizing dish
capacity 1,770 mL, O.D. × H ~170 mm × 90 mm
Szinonimák:
Corning® 3140
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Corning 3140-170
külső átmérő × Ma
~170 mm × 90 mm
kapacitás
1,770 mL
Általános leírás
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)