Fontos dokumentumok
Z245402
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 400 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
Jellemzők
subdivision 20 mL
kiszerelés
pkg of 100 ea
Ma × külső átmérő
108 mm × 85 mm
kapacitás
400 mL
Általános leírás
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Egyéb megjegyzések
Browse all plastic beakers
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)