Fontos dokumentumok
Z130982
Nalgene® Griffin beakers
capacity 1,000 mL, translucent polypropylene
Szinonimák:
PP beaker, nalgene PP beaker
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
translucent polypropylene
Jellemzők
graduations
kiszerelés
pkg of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 1201-1000
kapacitás
1,000 mL
Általános leírás
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
Egyéb megjegyzések
Browse all plastic beakers
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)