Fontos dokumentumok
Z272744
Nalgene® PFA beaker
capacity 50 mL
Szinonimák:
chemical resistance beaker, plastic beaker
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
PFA
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 1510-0050
kapacitás
50 mL
Általános leírás
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Egyéb megjegyzések
Browse all plastic beakers
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)