Fontos dokumentumok
Z740682
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 500 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Csatlakozó
joint stopper7
kiszerelés
pkg of 12 ea
kapacitás
500 mL
Általános leírás
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)