Fontos dokumentumok
BR464003
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 50 mL, 3 D 3
Szinonimák:
Filter, Filter funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
pórusméret:
16-40 μm
kapacitás:
50 mL
szűrőátmérő:
3.5 cm
material:
borosilicate glass
gyártó/kereskedő neve:
BRAND 464003
material
borosilicate glass
gyártó/kereskedő neve
BRAND 464003
kapacitás
50 mL
szűrőátmérő
3.5 cm
pórusméret
16-40 μm
Általános leírás
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)