Fontos dokumentumok
Z177288
Sigma-Aldrich
Stainless steel clamp
Overall L 8 1/2 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H18354-0000
Teljes H
8 1/2 in.
Általános leírás
Tri-grip, 0 to 1 in. opening range. Has spring-action opening with flat wing-head screw for clamping. Jaws covered with rubber tubing.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)