Fontos dokumentumok
Z224170
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX tubing clamp
for tubing o.d., 23/64 ‑ 23/64 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.35
leírás
For tubing CHEM-FLEX 106, 125
Jellemzők
for tubing o.d. 23/64 ‑ 23/64 in.
Általános leírás
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
Jogi információk
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)