Fontos dokumentumok
Z156531
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 65/40
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
Csatlakozó
joint: SJ65/40
Általános leírás
For use with Z13,730-8 and Z13,731-6
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)