Fontos dokumentumok
WHA10350217
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 25 x 80 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Szinonimák:
Z696404, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
About This Item
UNSPSC kód:
41104817
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 25
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10350217
Whatman Article No. 28414685 (US reference)
Sz × H
25 mm × 80 mm
vastagság
1.5 mm
Tulajdonságok és előnyök
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)