Fontos dokumentumok
Z566292
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 8 mm, L 400 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cowie 005.540.8.1
Hosszúság
400 mm
tengely átmérő
8 mm
Általános leírás
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)