Fontos dokumentumok
Z261416
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
stainless steel, CGA Inlet size 330, female ¼ in. outlet
About This Item
UNSPSC kód:
41112404
NACRES:
NB.51
material
stainless steel
bemeneti nyomás mérési tartománya
≤3,000 psig
CGA bemenet mérete
330
Általános leírás
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
Figyelmeztetés
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
Jogi információk
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)