Fontos dokumentumok
Z176052
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, 316 stainless steel
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
316 stainless steel
szerelvény
CGA Inlet for 180M/110F
Általános leírás
Diffusion resistant, diaphragm seal, packless on/off valve. 3/8 in. NPTM valve thread. CGA 180M inlet/110F outlet connection.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)