Fontos dokumentumok
Z183377
Foil/poly bag
size 2 in. × 4 in.
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 75 ea
méret
2 in. × 4 in.
vastagság
5 mil
Általános leírás
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)