Fontos dokumentumok
Z183423
Foil/poly bag
size 32 in. × 24 in.
Szinonimák:
Foil Packaging, Packaging Bag, Polyethylene Bag
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 5 ea
méret
32 in. × 24 in.
vastagság
5 mil
Általános leírás
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)