Fontos dokumentumok
WHA10534321
Whatman® protein saver card accessories
Foil barrier reusable bags, pack of 100 ea
Szinonimák:
Z699527, foil bag, foil bags
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
NB.79
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10534321
Whatman Article No. 28416623 (US reference)
Általános leírás
These bags effectively safeguard contents from moisture and contaminants while ensuring easy access.
Tulajdonságok és előnyök
  • Foil bag with size 3.875” × 5.6875” and zipper to close.
  • Suitable for use with Whatman 903 cards.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)