Fontos dokumentumok
Z162973
Zipper-top poly bag
size 9 in. × 12 in.
Szinonimák:
Resealable Plastic Bag
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.35
material
clear low-density polyethylene
méret
9 in. × 12 in.
vastagság
4 mil
Általános leírás
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)