Fontos dokumentumok
Z167517
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type Vigreux distilling column
male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20, L 150 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
címke
O
Csatlakozó
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Hosszúság
150 mm
Általános leírás
Replacement part for Aldrich Air-Sensitive Glass kit. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Kapcsolódás
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.