Fontos dokumentumok
Z230855
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type male joint cap
male joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.43
címke
L
Csatlakozó
male joint: ST/NS14/20
Related Categories
Általános leírás
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C. This stopper has a rounded top and fits where clearances are tight.
Kapcsolódás
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.