Fontos dokumentumok
Z231924
Duran® beakers
capacity 5,000 mL, low form
Szinonimák:
211067306
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
Jellemzők
graduations
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
elérhetőség
not available in USA and Canada
Ma × külső átmérő
270 mm × 170 mm
kapacitás
5,000 mL
Általános leírás
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Tulajdonságok és előnyök
• Complies with ISO 3819• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Spout for clean pouring• Fired-on, highly durable white ceramic• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)