Fontos dokumentumok
Z202738
Sigma-Aldrich
Jacketed beaker
Szinonimák:
Double-walled beaker, Insulated beaker
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Jellemzők
graduations: no
térfogat
50 mL
Általános leírás
Outer OD - 45mm x H 120mm
Inner ID - ~27mm x D 110mm (inner OD - 30mm)
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)