WPB01445WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
2721 mL capacity(92 oz)
Szinonimák:
large volume sample bag, sample bag with label, sample collection bag, sampling bag
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
kiszerelés
pkg of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
B01445WA (Nasco)
Paraméterek
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
Sz × H
10 in. × 15 in. , 25.4 x 38 cm
kapacitás
2721 mL × 92 oz
2721 mL capacity(92 oz)
vastagság
4 mil , 0.102 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)