Fontos dokumentumok
Z104620
PP water aspirator pump
696 mmHg Max. vacuum
About This Item
UNSPSC kód:
41105100
NACRES:
NB.79
Jellemzők
696 mmHg Max. vacuum
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art
Általános leírás
Operates on water pressure above 11 psi. Includes integral check valve in side arm and 4 3/4 in. length of PE tubing 3/8 in. NPTM faucet connection.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)